Learn More
Metro™ Clear Label Holders for Wire Shelving
Snap-on plastic holders provide easy identification of shelf contents
Marca:  Metro™ 9990CL4
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15956771
  • 19.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El plástico transparente permite ver los colores de las etiquetas
  • Soporta la mayoría de las etiquetas comerciales de 1,25 pulg. (32 mm)
  • No se incluyen etiquetas
Especificaciones
Especificaciones
121,9 cm
109,22 x 3,2 cm
De -28 °C a 49 °C
43 x 1,25 pulg.
Plástico
(de - 18 °F a 120,2 °F)
48 pulg
Estantería ventilada de estantes volados Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™