Learn More
PURUS™ Cubrezapatos Cleantek CPE
Los cubrezapatos desechables ofrecen una barrera de protección frente al polvo y a pequeños vertidos de líquido
75.95€ - 189.00€
Especificaciones
Color | Azul |
---|---|
Desechables | Sí |
Cantidad de embalaje | 2000 unid./caja |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15608643
|
PURUS™
48020814 |
355,6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15618643
|
PURUS™
48020816 |
406,4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- 100 unidades por bolsa, 20 por caja
- Fabricados con polietileno moldeable
- ayuda a reducir la entrada de partículas en un entorno de sala limpia
- ofrece protección para los zapatos contra el polvo y pequeñas salpicaduras
Especificaciones
Azul | |
Sí | |
2000 unid./caja |