Descripción
- ISO Clase 5
- Fabricado con 55 % de celulosa/45 % de poliéster
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita para sala blanca |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Absorbencia | Si |
| Compatibilidad | Productos químicos |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con los requisitos RoHS 2002/05 y REACH |
| Estructura | No tejido |
| Dimensiones (L x An) | 180 x 180 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza general de equipos, aplicaciones de limpieza de uso general, limpieza de equipos de laboratorio, limpieza general en áreas de preparación de componentes, composición y lavado, aplicación y eliminación de soluciones de limpieza y desinfección |
| Para utilizar con (equipo) | Entornos de salas limpias de ISO clase 5 y superiores, así como aplicaciones USP <797> |
| Mostrar más |