Learn More
Micronova™ Esponjas para salas limpias
Código de producto. 13147296 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10.2 × 15.24 cm (4 × 6 pulg)
15,24 x 10,16 cm
15,2 x 10,2 cm (6 x 4 pulg.)
15,2 × 10,2 cm
5 x 3,3 pulgadas
6,75 x 4,25 in
7.6 × 7.6 cm (3 × 3 pulg)
Material:
Acetato de polivinilo
Microfibra, 80 % poliéster, 20 % poliamida, interior de espuma de uretano
Poliéster
Poliéster de punto liso, espuma de uretano
Tejido de malla de poliéster, interior de espuma de uretano
Tejido de poliamida no tejido
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 24
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material Color unitSize
13147296 7.6 × 7.6 cm (3 × 3 pulg) Poliéster Blanco cada uno
13167306 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 pulg.) Microfibra, 80 % poliéster, 20 % poliamida, interior de espuma de uretano Azul cada uno
13167646 15,24 x 10,16 cm Tejido de poliamida no tejido Blanco cada uno
12813532 5 x 3,3 pulgadas Acetato de polivinilo Blanco cada uno
13167296 10.2 × 15.24 cm (4 × 6 pulg) Poliéster Blanco cada uno
17171301 6,75 x 4,25 in Poliéster de punto liso, espuma de uretano Blanco paquete de 24
13117306 15,2 × 10,2 cm Tejido de malla de poliéster, interior de espuma de uretano Blanco 1 PCS
7 options
Código de producto. 13147296
Marca: Micronova™ SP633
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una amplia gama de esponjas, fabricadas con materiales aprobados para salas limpias, diseñadas para la limpieza de habitaciones pequeñas, interiores de equipos, paredes no rígidas, bancos de flujo laminar, aislantes y otras aplicaciones para salas limpias y laboratorios. Disponible en una variedad de tejidos, formas y tamaños
Una amplia gama de esponjas, fabricadas con materiales aprobados para salas limpias, diseñadas para la limpieza de habitaciones pequeñas, interiores de equipos, paredes no rígidas, bancos de flujo laminar, aislantes y otras aplicaciones para salas limpias y laboratorios.Disponible en una variedad de tejidos, formas y tamaños.
  • Resistente a desinfectantes fuertes
  • Lavable
  • Esterilizable en autoclave
Specifications
Tipo de producto Esponja
Longitud (imperial) 3 in
Longitud (métrico) 7.6 cm
Anchura (imperial) 3 pulg
Anchura (métrico) 7.6 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Desechables Reusable
Dimensiones (L x An) 7.6 × 7.6 cm (3 × 3 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza superabsorbente y superior, para uso con desinfectantes fuertes y adecuado para esterilización a vapor