Learn More
Sontara™ Cleanroom MicroPure MOP Wipe
Código de producto. 17315453 Tienda DuPont Productos
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
300 x 590 mm (12 x 23 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 12000
Código de producto. 17315453
Marca: Sontara™ D13547742
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Sontara™ Micropure MOP helps you to keep your cleanroom clean - ISO-7 above
  • Exceptionally clean wipe family with extremely low particle generation, low extractables and ion levels
  • Special blend of polyester and cellulosic raw materials
  • More absorbent than 100% polyester products
  • Made with no binders or chemicals
  • Excellent wet and dry strength
  • Solvent resistance
  • Extremely soft wipe
  • Specifically for floor cleaning needs
  • Created without the use of binders or glues to reduce cleanroom contaminants
  • Engineered and recommended to protect ISO 7 to 9* cleanrooms from particles and additives
  • Through its low lint generation and exceptional absorbent ability, Sontara™ MicroPure MOP is the only wipe you will need to clean floors in your ISO 7 to 9*
  • *Requirements for wiping and cleaning levels may vary. Choosing the appropriate wipe depends on many factors such as the type of surface to be cleaned (i.e. Is it smooth or rough, with edges or without edges, etc), the required level of cleanliness, procedures employed and more.
Tekniske data
Tipo de producto Wipe
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (imperial) 23 in.
Anchura (métrico) 590 mm
Material Wood Pulp, PET
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 300 x 590 mm (12 x 23 in)
Para utilizar con (aplicación) Use in Cleanroom & Electronics
Esterilidad No estéril
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.