Learn More
Brady™ CleanLift™ Terminal Block Markers (B-498)
For BMP71 Printers. Brady Terminal Block Markers (B-498) are made of repositionable vinyl cloth.
Marca: Brady™ 104292
Detalles adicionales : Peso : 0.75390kg
Especificaciones
Con reconocimiento UL | |
Caucho, Reposicionable | |
Semisatinado | |
Marcadores de bloques de terminales (B-498) | |
Impresora BMP™71 | |
0,0073 in | |
91,4 m | |
8,1 mm |
Series de cinta sugeridas: R6200; R4300; R6000 | |
Blanco | |
Tela de vinilo (B-498) | |
Etiquetado de códigos de barras, marcado de cables y alambres, ID de placas de circuitos - Orificio pasante (superior), ID de componentes y equipos, ID general e industrial, marcadores de bloque de terminales | |
1 unidad | |
300 ft | |
0,318 in |