Learn More
Abnova™ CLDN18 (Texas Red/FITC) Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca: Abnova™ FS0037.200uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Ventajas
- Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
- Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
- Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
- Proporción alta señal-ruido
- Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Tube | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
3q23/3q23 | |
Sonda FISH CLDN18 de división | |
ADN genómico | |
Líquido |
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la división de genes usando la técnica de hibridación fluorescente in situ. | |
FITC, Rojo Texas | |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL | |
Aprox. 430 kb/720 kb | |
200 μl | |
Humano |