Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 50 mm Box Height
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
68.15€ - 77.80€
Especificaciones
Incluye | Varilla de fijación |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Congeladores horizontales |
Altura (métrico) | 50 mm (caja) |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11517244
|
Tenak™
TE21440 |
Cajas (8) |
77.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11557244
|
Tenak™
TE21450 |
Cajas (6) |
71.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11567244
|
Tenak™
TE21451 |
Cajas (7) |
74.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15220484
|
Tenak™
TE21448 |
Cajas (3) |
68.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15240484
|
Tenak™
TE21449 |
Cajas (5) |
70.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Comes with a locking rod to secure the cryoboxes
- Measure the inside height of you freezer when choosing the right rack
- Constructed of stainless steel
Spécification
Varilla de fijación | |
Acero inoxidable | |
Congeladores horizontales | |
50 mm (caja) |