Learn More
Abeba™ Zapatos clásicos 31000
Resistente a grasas animales, al aceite y al combustible.Fabricado en piel/microfibra.
Marca: Abeba™ 31000/37
Detalles adicionales : Peso : 0.97000kg
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 SB SRC
- Piel flor
- Blanco
- Puntera de acero
- Suela de PU antideslizante
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa de talón no plegable, ajustable
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- Zona del empeine ajustable
- Cierre de hebilla
- Microfibra con parche en el talón
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 SB SRC | |
Microfibra | |
37 | |
Poliuretano | |
Acero |
Blanco | |
Cuero | |
Antideslizante | |
31000 | |
Grasas animales, aceite y combustible |