Learn More
Hirschmann™ Llaves de paso de vidrio rectas de clase B con graduación de color negro
Para la precisión volumétrica en la manipulación de líquidos.
Marca: Hirschmann™ 3100160
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Clase B
- Fabricado con vidrio de borosilicato de vidrio DURAN™ para resistencia a choques térmicos y productos químicos
- Llave de paso de vidrio recto
- Calibrado para EX
- Conforme a DIN EN ISO 385
- Marcas de graduación negras
Especificaciones
10 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Negro | |
Vidrio | |
Bureta | |
DIN EN ISO 385 |
500 mm | |
0,02 ml | |
Recto | |
±0,03 ml | |
Clase B |