Learn More
BRAND™ Matraz aforado de polipropileno de clase B
Estructura de polipropileno de alta claridad. La exposición a temperaturas de hasta 60 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error.
Marca: BRAND™ 36020
18.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- Construcción de polipropileno de alta claridad
- Incluye tapón de polipropileno
- Límites de error según clase B, DIN EN ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- La exposición a temperaturas de hasta 60 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
- Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
- Altura = Altura sin tapón
Especificaciones
Para contener (TC, pulg) | |
Polipropileno | |
Polipropileno | |
±0,08 ml | |
Hasta 60 °C | |
Esterilizable en autoclave | |
Tapón |
DIN EN ISO 1042 | |
25 ml | |
108 mm | |
1 | |
±0,08 ml | |
B | |
NS 10/19 |