Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz aforado, clase A, ámbar, certificado individual, con marca de aforo grabada y tapón ergonómico en polietileno, serigrafiado blanco, con certificado individual y certificación de conformidad
Los matraces aforados DURAN™ se utilizan para medir con precisión determinadas cantidades de líquido y, por lo tanto, constituyen un medio auxiliar importante durante el análisis cuantitativo. Estos matraces están certificados y numerados individualmente.
Marca:  DWK Life Sciences 246770955
108.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15250906
  • 114.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los matraces aforados están disponibles en dos clases de precisión diferentes: Clase A y clase B. Las dos clases difieren en la precisión de la medición, siendo la clase A la máxima precisión, y la clase B es aproximadamente la mitad de la clase A. Los matraces aforados con precisión de clase A tienen una impresión azul para los productos de vidrio transparente y una impresión blanca para versiones ámbar. Los matraces aforados numerados individualmente se ofrecen con un certificado individual. El número individual se trata de un grabado con láser permanente en la base del matraz aforado y se incluye en el certificado correspondiente. El volumen medido para el matraz aforado correspondiente, la incertidumbre de la medición y el día de expedición se documentan en este certificado. El número individual es un número consecutivo y consta de tres letras y un número de cuatro dígitos, por ejemplo: AAA-0001.
  • Protección contra los rayos UV debido a la coloración externa
  • La aplicación externa del color asegura que las superficies de vidrio del interior mantengan las propiedades de vidrio DURAN™ estándar
  • Color ámbar muy duradero y químicamente resistente
  • Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Excelente precisión durante la medición volumétrica y la estabilidad de procesos de alta calidad
  • Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
  • Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
22 mm
Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples)
Cuello ancho
±0,04 ml
5 ml (cuello ancho)
Almacenamiento y transporte de materiales sensibles a la luz; preparación y almacenamiento de soluciones estándar; medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
2/paq.