Learn More
Kartell™ Clamps for Glass Joints
Plastic clamps for safe connection of standard-finish glass conical joints
Marca:  Kartell™ 3343500
Detalles adicionales : Peso : 0.10400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15825587
  • 47.85€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • A prueba de corrosión
  • No raya el cristal
  • Disponible en varios colores según el tamaño
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
10/paq.
POM
34/35
Naranja