Learn More
Thermo Scientific™ Abrazaderas para agitador resistente al CO2, abrazadera de 250 ml
Logre la máxima capacidad de la plataforma universal del agitador resistente al CO2 Thermo Scientific™ con una gama de abrazaderas que se adaptan a la mayoría de recipientes.
Marca: Thermo Scientific™ 88881113
Detalles adicionales : Peso : 0.48000kg
Descripción
Maximice la capacidad de la plataforma universal del agitador resistente al CO2 Thermo Scientific™ con una gama de pinzas que se adaptan a la mayoría de recipientes.
Especificaciones
Abrazaderas para matraces | |
Abrazadera de 3000 ml | |
Agitador resistente al CO2 | |
2 |