Learn More
Ácido cítrico, hidrato de sal trisódico, 99,8 %, para biología molecular, ADNasa, ARNasa y, Thermo Scientific Chemicals
41.30€ - 251.00€
CAS | 114456-61-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H5Na3O7 |
Peso molecular (g/mol) | 258.07 |
Número MDL | MFCD00150032 |
Clave InChI | HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K |
Sinónimo | trisodium citrate hydrate, sodium citrate tribasic hydrate, citric acid trisodium salt hydrate, sodium citrate, tribasic, sodium citrate monohydrate, c6h5o7.3na.h2o, sodium citrate tribasic hydrate, reagentplus r, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate hydrate |
PubChem CID | 21868242 |
SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10590994
|
Thermo Scientific Acros
327162500 |
250g | Frasco de plástico |
41.30€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10706012
|
Thermo Scientific Acros
327160010 |
1kg | Frasco de vidrio |
89.40€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10076113
|
Thermo Scientific Acros
327160050 |
5kg | Frasco de plástico |
251.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
114456-61-0 | |
258.07 | |
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K | |
21868242 |
C6H5Na3O7 | |
MFCD00150032 | |
trisodium citrate hydrate, sodium citrate tribasic hydrate, citric acid trisodium salt hydrate, sodium citrate, tribasic, sodium citrate monohydrate, c6h5o7.3na.h2o, sodium citrate tribasic hydrate, reagentplus r, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate hydrate | |
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O |
Especificaciones
Citric acid, trisodium salt hydrate | |
114456-61-0 | |
>300,0 °C | |
7 a 9 (sol. ac. al 5 %) | |
Auténtico | |
C6H5Na3O7 | |
14, 8602 | |
Solubilidad en agua: soluble. | |
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O | |
258.07 | |
258.08 | |
Biología molecular |
For molecular biology | |
0,02 máx. (0,1 M en agua) a 260 nm | |
Blanco | |
De 12 % a 13 % | |
0.998 | |
MFCD00150032 | |
trisodium citrate hydrate, sodium citrate tribasic hydrate, citric acid trisodium salt hydrate, sodium citrate, tribasic, sodium citrate monohydrate, c6h5o7.3na.h2o, sodium citrate tribasic hydrate, reagentplus r, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate hydrate | |
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K | |
trisodio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato;hidrato | |
21868242 | |
0.998 | |
Cristales o polvo de cristalina |
RUO – Research Use Only