Learn More
Ácido cítrico, sal trisódica hidratada, 99,8%, para biología molecular, libre de ADNasa, ARNasa y proteasa.
Código de producto. 10590994 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10590994 250g Frasco de plástico 250 GR
10706012 1kg Frasco de vidrio 1 Kg
10076113 5kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10590994 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 327162500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114456-61-0 | C6H5Na3O7 | 258,07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114456-61-0
Fórmula molecular C6H5Na3O7
Peso molecular (g/mol) 258.07
Número MDL MFCD00150032
Clave InChI HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trisodium citrate hydrate, sodium citrate tribasic hydrate, citric acid trisodium salt hydrate, sodium citrate, tribasic, sodium citrate monohydrate, c6h5o7.3na.h2o, sodium citrate tribasic hydrate, reagentplus r, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate hydrate
PubChem CID 21868242
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid, trisodium salt hydrate
Nombre de nota For molecular biology
Absorbancia 0,02 máx. (0,1 M en agua) a 260 nm
Punto de fusión >300,0 °C
Color Blanco
pH 7 a 9 (sol. ac. al 5 %)
Pérdida por secado De 12 % a 13 %
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.998
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250g
Índice Merck 14, 8602
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Nombre IUPAC trisodio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.08
Porcentaje de pureza 0.998
Grado Biología molecular
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación