Learn More
Citric Acid, 99.5 to 100.5% (based on Anhydrous substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number p-7071950
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1kg
2,5 kg
25kg
6 x 1kg
6 x 2,5kg
77-92-9
C6H8O7
192.12
MFCD00011669
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
311
CHEBI:30769
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
77-92-9
C6H8O7
192.12
MFCD00011669
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
311
CHEBI:30769
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, E330, Anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Citric Acid
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Fórmula lineal HOC(COOH)(CH2COOH)2
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 782061
Información de solubilidad Soluble en agua, 383 g/l a 25 °C, escasamente soluble en éter dietílico, fácilmente soluble en alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.12g/mol
Porcentaje de pureza 99.5 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Cantidad 100 g
Límite de explosión 8 % (65 °F)
Forma física Anhidro
Residuo después del encendido ≤0,05% (como SO4)