Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrato, solución de tampón de 0,5 M, pH 3,0
Descripción
Citrate is an intermediate in the TCA cycle and fatty acid synthesis. It is an allosteric modulator of acetyl-CoA carboxylase, the enzyme that regulates the conversion of acetyl-CoA to malonyl-CoA. It has anticoagulant activity and is a calcium chelator. Its function is to break protein cross-links; thus, unmasking antigens and epitopes in formalin-fixed and paraffin embedded tissue sections, resulting in enhancing staining intensity of antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El citrato es un intermediario en el ciclo de TCA y en la síntesis de ácidos grasos. Es un modulador alostérico de acetil-CoA carboxilasa, la enzima que regula la conversión de acetil-CoA a malonil-CoA. Tiene actividad anticoagulante y es un quelante de calcio. Su función es romper los entrecruzamientos de proteínas y, por lo tanto, desenmascara antígenos y epítopos en cortes de tejido fijados en formol e incluidos en parafina, lo que mejora la intensidad de tinción de los anticuerpos.
Solubilidad
Completamente miscible en agua. Insoluble en etanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
Especificaciones
Color | Incolora |
Concentración | Solución de tampón de 0,5 m |
Peso molecular | 294,10 |
pH | 3,0 |
Cantidad | 250mL |
Olor | Inodoro |
Contenido y almacenamiento | Manténgase en frío |
Formulario | Líquido |
RUO – Research Use Only