Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrato, solución de tampón de 0,5 M, pH 3,0
Código de producto. 15433999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433999 500mL 500 ml
15423999 250mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433999 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61391.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.76€
    118.65€ / 500 ml
    Ahorro 22.11€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6132-04-3294.10 g/mol
Citrate is an intermediate in the TCA cycle and fatty acid synthesis. It is an allosteric modulator of acetyl-CoA carboxylase, the enzyme that regulates the conversion of acetyl-CoA to malonyl-CoA. It has anticoagulant activity and is a calcium chelator. Its function is to break protein cross-links; thus, unmasking antigens and epitopes in formalin-fixed and paraffin embedded tissue sections, resulting in enhancing staining intensity of antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El citrato es un intermediario en el ciclo de TCA y en la síntesis de ácidos grasos. Es un modulador alostérico de acetil-CoA carboxilasa, la enzima que regula la conversión de acetil-CoA a malonil-CoA. Tiene actividad anticoagulante y es un quelante de calcio. Su función es romper los entrecruzamientos de proteínas y, por lo tanto, desenmascara antígenos y epítopos en cortes de tejido fijados en formol e incluidos en parafina, lo que mejora la intensidad de tinción de los anticuerpos.
Solubilidad
Completamente miscible en agua. Insoluble en etanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-3-6132
Peso molecular (g/mol) 294,10
Especificaciones
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
pH 3,0
Forma física Líquido
Cantidad 500mL
Olor Inodoro