Learn More
cis-Diciclohexano-18-corona-6, 98 %, mezcla de isómeros syn-cis y anti-cis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10043500
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
16069-36-6
C20H36O6
372.5
MFCD00005099
BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexyl-18-crown-6, cis-dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexo-18-crown-6, perhydrodibenzo-18-crown-6, dch-18-crown-6, icosahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dicyclohexyl-18-crown-6 ether, dicyclohexyl 18-crown-6, ccris 3612
85955
C1CCC2C(C1)OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCO2
16069-36-6
C20H36O6
372.5
MFCD00005099
BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexyl-18-crown-6, cis-dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexo-18-crown-6, perhydrodibenzo-18-crown-6, dch-18-crown-6, icosahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dicyclohexyl-18-crown-6 ether, dicyclohexyl 18-crown-6, ccris 3612
85955
C1CCC2C(C1)OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCO2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material cis-Dicyclohexano-18-crown-6
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 47°C to 53°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 181°C to 183°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Fieser 04,142; 05,207; 06,174; 09,126; 12,147; 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.5
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino