Learn More
cis-4-Octeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
52.00€ - 840.00€
CAS | 7642-15-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H16 |
Peso molecular (g/mol) | 112.22 |
Número MDL | MFCD00067484 |
Clave InChI | IRUCBBFNLDIMIK-FPLPWBNLSA-N |
Sinónimo | cis-4-octene, z-oct-4-ene, z-4-octene, 4-octene, z, unii-19430whf5e, 4z-4-octene, 4z-oct-4-ene, 4-octene, 4z, cis-4-octene 1g, unii-68k818w2zc component |
PubChem CID | 5364446 |
SMILES | CCC\C=C/CCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11374838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043156.04 |
2 g |
52.00€
2 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11364838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043156.09 |
10 g |
198.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11384838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043156.18 |
50 g |
840.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
cis-4-octene is used as a chain transfer agent in polymerization reactions, and as a depolymerizing agent in epoxy-functionalized oligomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7642-15-1 | |
112.22 | |
IRUCBBFNLDIMIK-FPLPWBNLSA-N | |
5364446 |
C8H16 | |
MFCD00067484 | |
cis-4-octene, z-oct-4-ene, z-4-octene, 4-octene, z, unii-19430whf5e, 4z-4-octene, 4z-oct-4-ene, 4-octene, 4z, cis-4-octene 1g, unii-68k818w2zc component | |
CCC\C=C/CCC |
Especificaciones
cis-4-Octene | |
C8H16 | |
UN3295 | |
Immiscible with water. | |
CCC\C=C/CCC | |
112.22 | |
112.22 | |
Líquido |
7642-15-1 | |
MFCD00067484 | |
cis-4-octene, z-oct-4-ene, z-4-octene, 4-octene, z, unii-19430whf5e, 4z-4-octene, 4z-oct-4-ene, 4-octene, 4z, cis-4-octene 1g, unii-68k818w2zc component | |
IRUCBBFNLDIMIK-FPLPWBNLSA-N | |
(4Z)-oct-4-ene | |
5364446 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H315-H319-H335
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:HIDROCARBUROS, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 231-578-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only