Learn More
MP Biomedicals™ CIRCLEGROW™ Capsules, Molecular Biology Certified
Designed for rapid growth of E. coli and high yields of plasmid DNA.
Marca: MP Biomedicals™ 113000121
Detalles adicionales : Peso : 0.20700kg
Descripción
- Medios encapsulados de crecimiento para el crecimiento de E.coli
- Extiende la producción de plásmidos más allá de la fase de registro/li>
- Medios bacterianos mejorados
Especificaciones
De 15 °C a 30 °C | |
Grado de biología molecular | |
Se han añadido extracto de levadura, caldo de triptona, vitaminas, tampones biológicos para un ajuste adecuado del pH | |
Recipiente |
Cápsula | |
Caldo CircleGrow™ | |
Para el crecimiento de Escherichia coli y certificado para cultivos plasmídicos y de otras bacterias en medio líquido | |
250 cápsulas |