Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores Cimarec™ i Telesystem Multipoint
Lleve a cabo aplicaciones con medios agresivos en entornos con un alto nivel de humedad con los agitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint.
Marca:  Thermo Scientific™ 50088009
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10324801
  • 3590.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Safely conduct applications with aggressive media in high-humidity environments with Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint Stirrers. The stirrers are designed for integration with incubators and controlled climate chambers.
Características:
  • Todos los modelos sumergibles para su uso en baños de agua de hasta 50 °C
  • Los controladores externos reducen el consumo de energía y disminuyen la salida de calor
  • Carcasa de acero inoxidable hermética resistente a productos químicos
  • Recuperación sencilla de los ajustes utilizados más recientemente
  • Las condiciones de funcionamiento son de – 10 °C a + 56 °C al 100 % de HR en aire; de 0 ° a 50 °C sumergido en agua
  • Protección IP 68; limpieza sencilla con agua corriente
Agitación eficaz:
  • El accionamiento inductivo garantiza una agitación completamente sincronizada en todas las posiciones
  • Agitadores de 6, 15 o 60 posiciones
  • Agitación suave y uniforme de tan solo 100 rpm
  • Velocidades de agitación de hasta 2000 rpm
  • Volúmenes de agitación de hasta 2 l por multipunto
Incluye:
Conjunto de cables con varios enchufes y diferentes opciones de controlador: el Telemodul 20 C con controles por microprocesador, ajuste de potencia regulable y programabilidad, o el Telemodul 40 C con mayores velocidades, más ajustes de potencia y control informatizado
Especificaciones
Especificaciones
De 130 a 1400 rpm
Acero inoxidable
Cuadrada
5/10/15/20 W
1,4 in
16,5 in
9,4 in
CE
Telesystem de 60 posiciones con Telemodul 20 C
Agitador
7,5 kg
60
De 0,1 a 50 mL por punto
100/240 V
16,5 × 9,4 × 1,4 in (420 × 240 × 35 mm)
35 mm
420 mm
240 mm
Telesystem de 60 posiciones con Telemodul 20 C; capacidad: de 0,1 a 50 mL por punto
De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento)
16,5 lb
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.