Learn More
Thermo Scientific™ Agitador Cimarec™ i Mini, con Telemodul estándar, 230 V Euro
Trabaje en los lugares más pequeños con los miniagitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ i.
Marca: Thermo Scientific™ 50088140
226.99 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Work in the smallest of places with Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mini Stirrers. The i Mini Series stirrers come with or without your choice of controller for use with the distribution system.
Características:- Tamaño equivalente a la uña del pulgar, ideal para agitar cubetas
- Velocidades de agitación de hasta 1400 rpm
- Volúmenes de agitación de hasta 5 ml
- Condiciones de funcionamiento: de -10 °C a +56 °C al 95 % de HR
- Clase de protección IP 68 (solo agitador)
- Enlace y sincronice hasta 8 miniagitadores mediante un controlador con distribuidores opcionales y agitadores 50088140
Información para pedidos:
Elija entre dos unidades de control diferentes: el controlador Telemodul estándar con su diseño que ahorra espacio o el Telemodul 20 C con controles de microprocesador, ajuste de potencia regulable y programabilidad.
Incluye:
Las unidades de 100 a 240 V contienen un conjunto de cable con varios enchufes.
Especificaciones
1400 rpm | |
Cuadrada | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad | |
Mini sin controlador | |
Agitador |
5 mL | |
N.D. | |
Mini sin controlador | |
De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento) |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.