Learn More
Abnova™ CIC (Texas Red/FITC) Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca: Abnova™ FS0031.200uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Ventajas
- Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
- Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
- Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
- Proporción alta señal-ruido
- Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA) | |
19q13.2/19q13.2 | |
Sonda FISH de división CIC | |
ADN genómico | |
Rojo Texas/FITC |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL | |
Aprox. 650 kb/480 kb | |
200 ul | |
Humano |