Learn More
α-Chymotrypsin ≥40u/mg protein, MP Biochemicals™
Catalog Number 11493140
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
250 mg
500 mg
1 g
9004-07-3
MFCD00130481
9004-07-3
MFCD00130481
Nombre del producto químico o material α-Chymotrypsin
Nombre de nota 3X Crystallized from Bovine Pancreas, ≥40μ/mg protein
Color Blanco
Cantidad 0.1 g
Forma física Polvo