Learn More
Chromplete™ Water, HPLC/GC, and Spectrometry, Thermo Scientific™
Catalog Number 15920721
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 L
7732-18-5
H2O
18.02
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
refrigeración
O
7732-18-5
H2O
18.02
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
refrigeración
O
The Chromplete product line from Thermo Scientific includes reagents for common analyses and separations with the consistency and precision you expect. Chromplete Water is suitable for HPLC, GC, SFC, TLC, ACS, and Spectrophotometry.
El agua Chromplete es adecuada para su uso en:
  • HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) acoplada con detectores de UV, VIS, PDA, ECD, FL y RI
  • GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
  • Espectrometría de UV
  • Cromatografía preparativa
  • Cromatografía de capa fina y fluidos supercríticos
  • Reacciones/Análisis que requieren la conformidad con ACS
  • Análisis de extracción/concentración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbancia ≤ 0.01, ≤ 0.005
Nombre del producto químico o material Water
pH 5.5-7.0
Color ≤5 APHA
% mín. CAS 0.99
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Notas de grado de pureza Chromplete
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.01
Grado Gradiente de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento), GC, pesticida, espectrofotometría, ACS
Envase Vidrio ámbar
Residuos después de la evaporación ≤ 1.0 ppm
Cantidad 1 L
Forma física Líquido