Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño certificados ChromoSphere™-T
Logre un alto contraste visual mediante patrones de tamaño certificados Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T; unas microesferas de polímero de colores con diámetros trazables al NIST™.
Marca: Thermo Scientific™ RD200T
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
Logre un alto contraste visual mediante patrones de tamaño certificados Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T; unas microesferas de polímero de colores con diámetros trazables al NIST™. Estos materiales de referencia y calibración se usan en el análisis de sistemas de filtración, evaluaciones de limpieza de viales, estudios de control de la contaminación y en la calibración de dispositivos de inyección.
- Tinción interna con colorantes rojos o negros intensos, lo que da lugar a un contraste muy elevado y una visibilidad en relación con la mayoría de los materiales situados en el fondo
- Diámetros medios trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto estadounidense de normas y tecnología)
- Calibración mediante microscopía óptica
- Fabricados con copolímero de divinilbenceno de poliestireno (PS-DVB) entrecruzado
- Disponibles en forma de polvo seco
- Se pueden dispersar fácilmente en un medio acuoso con ayuda de una pequeña cantidad de surfactante, o en alcoholes inferiores como el metanol o el etanol.
- Cuando las partículas se suspenden en alcoholes puros, se produce una extracción mínima del colorante.
- Debe evitarse el uso de otros disolventes orgánicos como éteres o hidrocarburos clorados, ya que hacen que las partículas se hinchen y extraenextraigan todo el colorante.Debe evitarse el uso de otros disolventes orgánicos como éteres o hidrocarburos clorados, ya que hacen que las partículas se hinchen y extraen todo el colorante.
Especificaciones
Puede contener una cantidad mínima de dispersantes | |
100 % de sólidos | |
Microesferas de poliestireno teñido seco (DVB) | |
Rojo | |
Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB) | |
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST | |
1 g | |
s = 9,5 µm, 4,7 % CV | |
200 μm |
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST | |
Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo. | |
Diseñado para su uso como materiales de referencia o calibración en aplicaciones en las que se requiere un alto contraste. | |
Evaluación de limpieza, Referencia y calibración de alto contraste | |
Patrón de tamaño de partículas | |
1,05 g/cm³ | |
1,59 a 589 nm (25 °C) | |
Producto estable durante un mínimo de 24 meses |