Learn More
Macherey-Nagel™ Filtros de jeringa de PA poliamida (nailon) Chromafil™
Purifique rápida y fácilmente líquidos orgánicos/acuosos de polaridad media con carga de partículas baja (p. ej eluyentes de HPLC). Los filtros de jeringa de PA poliamida (nailon) Macherey-Nagel™ Chromafil™ son membranas moderadamente hidrófilas fáciles de usar: simplemente, llene la jeringa y coloque el filtro en la punta.
Marca: Macherey-Nagel™ 729013.400
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
Los filtros de jeringa Chromafil™ eliminan las partículas no deseadas de las muestras de líquidos o gases para evitar la contaminación y la obstrucción de instrumentos sensibles que pueden provocar un tiempo de inactividad. El filtrado de muestras aumenta la vida útil de las columnas y equipos cromatográficos, proporciona resultados más coherentes y reproducibles y ahorra tiempo y dinero.
- Codificado por colores para una fácil identificación del tipo de membrana
- Bajo contenido de compuestos extraíbles
- Geometría de flujo rápido para una filtración sencilla
- Volumen de retención bajo para la recuperación máxima del filtrado
- Entrada Luer lock para una conexión segura en el lado de alta presión
- Certificado para HPLC, con placa de choque estabilizante para evitar la rotura de la membrana
- Diseñado para ser compatible con todos los sistemas de filtración automatizados comunes
- Ideal para filtración de muestras de GC, HPLC y UHPLC
Especificaciones
Esterilizable en autoclave a 121 °C (30 min.) | |
Parte superior incolora, parte inferior verde | |
Sí | |
0,45 μm | |
4,91 cm2 | |
Polipropileno | |
Luer-lock | |
Luer | |
>12 bar | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |
Certificado HPLC | |
80 μl | |
Poliamida (nailon) | |
No estéril | |
Líquidos orgánicos y acuosos de polaridad media, baja carga de partículas | |
Moderadamente hidrófilo | |
400Pack. | |
BIGbox | |
400Pack. | |
De 5 a 100 ml |