Learn More
Polvo de cromo, malla -325, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chromium |
Color | Gris |
Aspecto | Gray powder |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% (Metals basis) |
Cantidad | 100 g |
Tamaño de malla | -325 Mesh |
Olor | Odorless |
Formulario | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chromium powder
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .