Learn More
RETSCH Chrome Steel Comfort Grinding Jars
Use these grinding jars with Retsch™ ball mills. Retsch™ Chrome Steel Comfort Grinding Jars feature an O-type sealing for safe operation.
Marca: RETSCH 01.462.0229
Detalles adicionales : Peso : 4.10000kg
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Tapas con aireación opcionales
- Dispositivos de cierre de seguridad a presión
Especificaciones
Tarro de molienda Comfort | |
500 mL | |
Para PM 100, PM 400 | |
Acero cromado |