missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Pinzas de metal cromado

Aptas para el uso general de laboratorio. Las pinzas de metal cromado JP Selecta™ tienen tres dientes y están recubiertas de PVC.

Marca:  JP Selecta™ 7000130

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12042395

  • 22.37€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Tríplex: Tres dientes
Especificaciones

Especificaciones

Pinzas
Buretas y tubos
7 a 25 mm
Metal chapado cromado
210 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales