Learn More
Macherey-Nagel™ Filtros de jeringa Combi CHROMAFIL GF/PET™
Recomendado para soluciones con una alta carga de partículas o soluciones muy viscosas. Los filtros de jeringa Combi Macherey-Nagel CHROMAFIL GF/PET ™™ se conectan directamente a una jeringa para facilitar el filtrado. Las unidades codificadas por colores cuentan con un prefiltro de fibra de vidrio y un filtro de membrana de pequeño calibre de poliéster.
Marca: Macherey-Nagel™ 729033
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Con CHROMAFIL, la rápida purificación y eliminación de partículas es muy simple: Simplemente coloque el filtro en la jeringa. No requiere manipulaciones especiales. Las jeringas con prefiltros eliminan las partículas gruesas, lo que mejora la eficacia de la filtración, especialmente para muestras altamente contaminadas. Por lo tanto, se puede evitar la contaminación de instrumentos sensibles por impurezas sólidas, lo que aumenta la vida útil de las columnas y equipos cromatográficos.
- El prefiltro de fibra de vidrio integrado elimina las partículas gruesas antes de que puedan bloquee la membrana principal fina
- Cuenta con una membrana de filtración principal multiuso de poros pequeños, fabricada en poliéster hidrófílico
- Para soluciones polares y no polares: Especialmente adecuadas para mezclas eluyentes de agua y disolventes orgánicos
- Recomendado para muestras de soluciones de 5 a 100 ml
- Estabilidad de presión de la carcasa de >12 bar, con baja contrapresión
Especificaciones
Esterilizable en autoclave a 121 °C y 1,1 bar durante 30 min. | |
PET (filtro principal), fibra de vidrio (prefiltro) | |
Para la filtración de materia suspendida de las muestras | |
Luer Lok | |
Paquete de 100 |
Negro (superior)/Naranja (inferior) | |
1,0 (prefiltro)/0,45 μm (filtro principal) | |
Polipropileno resistente a disolventes con sangrado ultrabajo | |
Luer | |
25 mm |