Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para SPE vacía de polipropileno Chromabond™
Prepare SPE (solid-phase extraction) samples with a range of empty columns. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Empty Columns for SPE are empty polypropylene columns with polyethylene frits. Available in a variety of sizes.
Marca:  Macherey-Nagel™ 730160
Detalles adicionales : Peso : 0.17100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10063131
  • 123.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Prepare muestras de SPE (extracción en fase sólida) con una gama de columnas vacías.Las columnas vacías para SPE Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ son columnas vacías de polipropileno con fritas de polietileno.Disponible en diversos tamaños.
  • Accesorio para SPE (extracción en fase sólida)
  • Para el empaquetamiento individual de columnas SPE con adsorbentes CHROMABOND™
  • Ya se ha insertado un elemento de filtro en la columna
  • Columnas de polipropileno con fritas de polietileno en volúmenes de 1 ml–70 ml
Especificaciones
Especificaciones
3 ml
50/paquete
Adsorbentes CHROMABOND
Frita de polietileno, elemento filtrante
Vacío
Extracción en fase sólida
Columna SPE de polipropileno