Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XC Polypropylene SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730953
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Especificaciones
Copolímero PS/DVB | |
Extracción de fase sólida | |
Extracción en fase sólida | |
HR-XC Chromabond | |
Esférica | |
800 m2/g |
3 ml | |
500mg | |
85 μm | |
Columna para SPE | |
De 65 a 75 Å |