Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XAW Polypropylene SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730745
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Especificaciones
Copolímero esférico PS/DVB | |
Extracción de fase sólida | |
85 μm | |
Columna para SPE | |
850 m2/g |
6 ml | |
Peso del adsorbente: 500mg | |
HR-XAW Chromabond | |
De 55 a 65 μm |