Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XAW Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730729
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12757720
  • 98.10€ / paquete de 30
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Copolímero esférico PS/DVB
Extracción de fase sólida
85 μm
Columna para SPE
850 m2/g
1 ml
Peso del adsorbente: 100mg
HR-XAW Chromabond
De 55 a 65 μm