Learn More
JG Finneran™ Vial de muestra de rosca de vidrio borosilicatado tipo I Chroma Gesellschaft™
Utilice estos viales para una gran variedad de aplicaciones. Los viales con cuello de rosca Finneran JG™ estilo WISP™ se han diseñado para su uso con muestreadores automáticos de 48 posiciones Waters WISP y Shimadzu.
17.20€ - 321.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía mediante muestreadores automáticos de 48 posiciones Shimadzu y Waters WISP™ |
Incluye | Vials only (Caps are sold separately.) |
Estilo de cuello | Rosca |
N.º por caja | 1000 Paq. |
Código de producto | Marca | Color | Material | Marking Spot | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material | Marking Spot | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10430271
|
JG Finneran™
34013-1545A |
Ámbar | Vidrio borosilicatado (tipo 1) | No | 4 mL |
20.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10506972
|
JG Finneran™
34013-1545 |
Transparente | Vidrio borosilicatado (tipo 1) | No | 4 mL |
17.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12317069
|
JG Finneran™
34013E-1545A |
Ámbar | Vidrio borosilicatado (tipo 1) | Blanco | 4 mL |
23.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12307069
|
JG Finneran™
34013E-1545 |
Transparente | Vidrio borosilicatado (tipo 1) | Blanco | 4 mL |
20.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12396999
|
JG Finneran™
32513P-1545 |
Transparente | Polipropileno | No | 2,5 mL |
321.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Designed to work in Shimadzu and Waters WISP™ 48 position autosamplers
- Choose from clear or amber (for light-sensitive samples) Type I borosilicate glass
- Limited volume vials made of clear polypropylene plastic are also available
- Unique StepVial design precisely centers a limited volume insert in the vial neck
- Available with graduated marking spots, which facilitate filling vials to a desired level and viewing sample volumes
- Caps not included; sold separately
Especificaciones
15 mm | |
Vials only (Caps are sold separately.) | |
1000 Paq. | |
Tapón de rosca |
Cromatografía mediante muestreadores automáticos de 48 posiciones Shimadzu y Waters WISP™ | |
Rosca | |
100 | |
13 mm |