Learn More
Chroma Gesellschaft™ Hand Operated Crimper
266.00€
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12423030
|
JG Finneran Associates
9300-20 |
20 mm |
266.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10710862
|
JG Finneran Associates
9300-11 |
11 mm |
266.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10597542
|
JG Finneran Associates
9300-08 |
8 mm |
266.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||