Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colesterol, 95 %
Catalog Number 10216983
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
57-88-5
C27H46O
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
5997
CHEBI:16113
57-88-5
C27H46O
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
5997
CHEBI:16113
Una preparación purificada de laboratorio del esterol animal, colesterol, n.º de CAS 57-88-5, está disponible en forma de polvo para su uso experimental.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El colesterol (colesterina, alcohol colesterílico) es un esterol lipídico que se encuentra en las membranas de células vertebradas
  • El colesterol es un colestanol, una clase de molécula que contiene el motivo de colestano C-27
  • Precursor de muchos esteroides y hormonas sexuales en animales como el cortisol, la aldosterona, la testosterona, la progesterona y el estrógeno
  • Desempeña un papel en la neurotransmisión y es crucial para los sistemas de órganos, como los sistemas inmunitarios, reproductivos y endocrinos
Aplicaciones
  • Adecuado para aplicaciones in vitro e in vivo
  • Se estabiliza en polvo para uso exclusivo en laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cholesterol
Nombre de nota Stabilized
Densidad 1.06g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Fieser 01,141
Índice Merck 15, 2208
Condición de rotación específica − 36.00 (20.00°C c=2,dioxane)
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
Peso molecular (g/mol) 386.664
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.65