Learn More
Berkshire™ Choice™ SuperSorb
BIOPHARMA
Código de producto. 16600014 Tienda Berkshire Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
75 paq, 14/caja (Paquete estándar)
Tamaño de la unidad:
paquete de 75
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
16600014 75 paq, 14/caja (Paquete estándar) paquete de 75
1 options
Código de producto. 16600014
Marca: Berkshire™ CHSS09.14
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Choice™ SuperSorb is a sealed edge cleanroom laundered 100% polyester knit wipe.
  • Critically low particles, fibers, ions and extractables
  • High abrasion resistance
  • Chemically compatible with IPA, Acetone and other solvents
  • Pinsonic design adds surface texture that aids in stubborn residue removal
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Wipe
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Estructura Knit
Desechables Un solo uso
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Cantidad de embalaje 75 paq, 14/caja (Paquete estándar)
Tela 2-ply