Learn More
Clorotrietilsilano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.20€ - 310.00€
CAS | 994-30-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H15ClSi |
Peso molecular (g/mol) | 150.72 |
Número MDL | MFCD00000507 |
Clave InChI | DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl |
PubChem CID | 13819 |
Nombre IUPAC | cloro(trietil)silano |
SMILES | CC[Si](Cl)(CC)CC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11482977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15547.09 |
10 g |
40.20€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11492977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15547.18 |
50 g |
101.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11402987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15547.30 |
250 g |
310.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Chlorotriethylsilane is used in laboratory chemicals. It is used for preparing silylating agent and acts as a catalyst for lewis acid. It is used for executing chemical reactions for silicon oil, silicon resin and polysiloxane. It is also used for eradicating robe agent, and used as protective agent and leather surface treating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl clorotrietilsilano se utiliza en productos químicos de laboratorio. Se usa para preparar el agente sililante y actúa como catalizador para el ácido de Lewis. Se utiliza para ejecutar reacciones químicas en el aceite de silicona, la resina de silicona y el polisiloxano. También se utiliza para erradicar el agente de la bata y se utiliza como agente protector y agente de tratamiento de la superficie del cuero.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos apróticos.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, alcoholes, aminas, amoníaco, aldehídos y acetona.
994-30-9 | |
150.72 | |
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N | |
13819 | |
CC[Si](Cl)(CC)CC |
C6H15ClSi | |
MFCD00000507 | |
triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl | |
cloro(trietil)silano |
Especificaciones
145°C to 147°C | |
∼-75°C | |
C6H15ClSi | |
MFCD00000507 | |
1732860 | |
triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl | |
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N | |
cloro(trietil)silano | |
13819 | |
≥98% | |
1.431 | |
0.899 |
Chlorotriethylsilane | |
994-30-9 | |
(CH3CH2)3SiCl | |
UN2986 | |
29°C (84°F) | |
Soluble in aprotic organic solvents. | |
CC[Si](Cl)(CC)CC | |
150.72 | |
150.73 | |
Pungent | |
Moisture sensitive |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H226-H302
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CLOROSILANOS, CORROSIVO, INFLAMABLE, N.E.P.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-615-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo nitrógeno
RUO – Research Use Only