Learn More
Clorotrietilsilano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492977 50 g 50 g
11482977 10 g 10 g
11402987 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15547.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 994-30-9 | C6H15ClSi | 150.72 g/mol
Chlorotriethylsilane is used in laboratory chemicals. It is used for preparing silylating agent and acts as a catalyst for lewis acid. It is used for executing chemical reactions for silicon oil, silicon resin and polysiloxane. It is also used for eradicating robe agent, and used as protective agent and leather surface treating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorotrietilsilano se utiliza en productos químicos de laboratorio. Se usa para preparar el agente sililante y actúa como catalizador para el ácido de Lewis. Se utiliza para ejecutar reacciones químicas en el aceite de silicona, la resina de silicona y el polisiloxano. También se utiliza para erradicar el agente de la bata y se utiliza como agente protector y agente de tratamiento de la superficie del cuero.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos apróticos.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, alcoholes, aminas, amoníaco, aldehídos y acetona.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 994-30-9
Fórmula molecular C6H15ClSi
Peso molecular (g/mol) 150.72
Número MDL MFCD00000507
Clave InChI DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl
PubChem CID 13819
Nombre IUPAC cloro(trietil)silano
SMILES CC[Si](Cl)(CC)CC
Especificaciones
Punto de ebullición 145°C to 147°C
Nombre del producto químico o material Chlorotriethylsilane
Punto de fusión ∼-75°C
Cantidad 50 g
Fórmula lineal (CH3CH2)3SiCl
Número UN UN2986
Beilstein 1732860
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Información de solubilidad Soluble in aprotic organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.73
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Pungent
Índice de refracción 1.431
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.899