Learn More
Cloruro de cloropentaamminairidio(III), 99,9 % (base metálica), 49,6 % mínimo de Ir, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11399397
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
15742-38-8
Cl3H15IrN5
383.722
MFCD00798542
DYGMZANLQHDDSH-UHFFFAOYSA-K
chloropentaammineiridium iii chloride, cl3ir.5nh3, chloropentaammineiridium iii chloride, ir min, pentaamminechloroiridium iii chloride trace metals basis
15541975
azano; tricloroiridio
N.N.N.N.N.Cl[Ir](Cl)Cl
15742-38-8
Cl3H15IrN5
383.722
MFCD00798542
DYGMZANLQHDDSH-UHFFFAOYSA-K
chloropentaammineiridium iii chloride, cl3ir.5nh3, chloropentaammineiridium iii chloride, ir min, pentaamminechloroiridium iii chloride trace metals basis
15541975
azano; tricloroiridio
N.N.N.N.N.Cl[Ir](Cl)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloropentaammineiridium(III) chloride
Punto de fusión (decomposition)
Color Blanco a amarillo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal [IrCl(NH3)5]Cl2
Cantidad 0.25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.73
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 49,6% mín.
Forma física Polvo