Learn More
ChloroForm, HPLC, J.T. Baker™
Catalog Number p-4409340
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
triclorometano
ClC(Cl)Cl
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
triclorometano
ClC(Cl)Cl
High purity solvents for use in analytical and preparative separations
    Para uso en espectrofotometría de cromatografía líquida (HPLC y UHPLC) y para uso en laboratorio, investigación o producción&&
Nombre del producto químico o material Chloroform
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38
Grado HPLC
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1L1=.48kg
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.