Learn More
Clorodifenilfosfina, 95 %, téc., Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 109131000
Detalles adicionales : CAS : 1079-66-9 Peso : 0.17000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de formación de enlaces C-XEspecificaciones
Chlorodiphenylphosphine | |
1.2290g/mL | |
138°C | |
C12H10ClP | |
MFCD00000529 | |
Frasco de vidrio | |
15, 2139 | |
chlorodiphenylphosphine, diphenylchlorophosphine, diphenylphosphinous chloride, phosphinous chloride, diphenyl, p-chlorodiphenylphosphine, diphenylphosphine chloride, phosphine, chlorodiphenyl, unii-wo975pjk1y, pph2cl, chloro diphenyl phosphane | |
Solubility in water: reacts violently with water | |
1.229 | |
cloro(difenil)fosfano | |
66180 | |
95% |
1079-66-9 | |
320.0°C | |
94% min. (GC) | |
(C6H5)2PCl | |
16, 763 | |
11,120; 16,77 | |
1.6340 to 1.6370 | |
100mL | |
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N | |
ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
220.64 | |
220.64 | |
Técnico |
Seguridad y manipulación
- Chlorodiphenylphosphine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.