Learn More
Chlorobenzene, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chlorobenzene |
Punto de fusión | -45°C |
Color | Colorless |
Número UN | UN1134 |
Beilstein | 605632 |
Información de solubilidad | Soluble in water, 0.207g/L at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.56g/mol |
Porcentaje de pureza | 99% |
Grado | ReagentPlus™ |
Densidad | 1.106g/mL at 25°C |
Mostrar más |
Safety and Handling
Product Identifier
- Chlorobenzene
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.