Learn More
Ácido cloroacético, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroacetic acid |
Punto de fusión | 61.0°C to 63.0°C |
Densidad | 1.5800g/mL |
Punto de ebullición | 189.0°C |
Temperatura de inflamación | 126°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | ClCH2CO2H |
Cantidad | 500 g |
Índice Merck | 15,2112 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chloroacetic acid
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.