Learn More
Trihidrato de cloramina-T, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081875
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
7080-50-4
C7H13ClNNaO5S
281.68
MFCD00149066
RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
benzenesulfonamide, n-chloro-4-methyl-, sodium salt, trihydrate
122197679
N-cloro-4-metilbencenosulfonamida; sodio; trihidrato
O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
7080-50-4
C7H13ClNNaO5S
281.68
MFCD00149066
RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
benzenesulfonamide, n-chloro-4-methyl-, sodium salt, trihydrate
122197679
N-cloro-4-metilbencenosulfonamida; sodio; trihidrato
O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Chloramine-T trihydrate is used as an intermediate in the manufacture of chemical substances such as pharmaceuticals. It combines with iodogen or lactoperoxidase and is commonly used for labeling peptides and proteins with radioiodine isotopes. Hypochlorite released from chloramine-T acts as an effective oxidizing agent for iodide to form iodine monochloride (ICl).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trihidrato de cloramina T se utiliza como intermedio en la fabricación de sustancias químicas como productos farmacéuticos. Se combina con yodógeno o lactoperoxidasa y se utiliza comúnmente para marcar péptidos y proteínas con isótopos de radioyodo. El hipoclorito liberado de la cloramina T actúa como agente oxidante eficaz para que el yoduro forme monocloruro de yodo (ICI).
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol etílico. Insoluble en benceno y éteres.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos y amoniaco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloramine-T Trihydrate
Punto de fusión 167°C to 170°C
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Número UN UN3263
Beilstein 3924168
Temperatura de inflamación 192°C (377°F)
Índice Merck 14,2075
Información de solubilidad Soluble in water and ethyl alcohol. Insoluble in benzene and ethers.
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.69 (227.67 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Moisture sensitive