missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Native Chicken IgM. Source: Serum The Chicken IgM Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Immunohistochemistry, SDS-PAGE, Western Blot |
| Formulación | 0.1 M Tris Chloride, 0.5M Sodium Chloride, pH 8.0. |
| Nombre | Chicken IgM Protein |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C short term. For extended storage, add an equal volume of glycerol, aliquot and store at -20°C or below. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| Reactividad cruzada | Chicken |
| Grado de pureza o calidad | Multi-step |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?